Learn More
Ammoniumhexachloroiridat(III)-hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330989
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11330989
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010713.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15752-05-3 | Cl6H12IrN3 | 459.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15752-05-3
Summenformel Cl6H12IrN3
Molekulargewicht (g/mol) 459.03
MDL-Nummer MFCD00003393
InChI-Schlüssel AIDFGYMTQWWVES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name iridium(3+) triammonium hexachloride
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 459.06 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic