Learn More
Ammoniumhexachloroosmat(IV), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Os 42.8 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346957 1 g 1 Gramm
11326957 0.5 g 0.50 Gramm
11336957 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010823.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12125-08-5 | Cl6H8N2Os | 439.00 g/mol
Ammonium hexachloroosmate(IV) is suitable for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-08-5
Summenformel Cl6H8N2Os
Molekulargewicht (g/mol) 439.00
MDL-Nummer MFCD00010883
InChI-Schlüssel JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
PubChem CID 11729867
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexachloroosmate(IV)
Schmelzpunkt 170°C (sublimation)
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 2.9 g/mL
Strukturformel (NH4)2OsCl6
Merck Index 14,536
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Diazan;hexachlorosmat(2-)
Formelmasse 438.99
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 42.8% min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hexachloroosmiate(IV)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hexachloroosmiate(IV)