Learn More
Ammoniumhexachloropalladat(IV), 99.9 % (Metallbasis), Pd 29 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361678 10 g 10 Gramm
11351678 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011042.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19168-23-1 | Cl6H8N2Pd | 355.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19168-23-1
Summenformel Cl6H8N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 355.20
MDL-Nummer MFCD00015959
InChI-Schlüssel AZUQNARGWZAFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloropalladate iv, ammonium hexachloropalladate, diammonium hexachloropalladate, diammonium hexachloropalladate 2-, ccris 7829, hexachloropalladate 2-diammonium, ammonium chloropalladate nh4 2pdcl6, palladate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, palladate 2-, hexachloro-, diammonium, epitope id:151517
PubChem CID 62732
ChEBI CHEBI:60124
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexachloropalladate(IV)
Farbe Rot bis Orange
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 2.42 g/mL
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Diazan;hexachlorpalladat(2-)
Formelmasse 355.2
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 29%