Learn More
Ammoniumhexachlororhodat(III)-Hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331858 1 g 1 Gramm
11311858 0.25 g 0.25 Gramm
11321858 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011812.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15336-18-2 | Cl6H12N3Rh | 369.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15336-18-2
Summenformel Cl6H12N3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 369.72
MDL-Nummer MFCD00003394
InChI-Schlüssel QNMMDVLCBKRUJU-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium hexachlororhodate iii, triammonium hexachlororhodate, triammonium hexachlororhodate 3-, epitope id:151523, rhodium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridorhodate 3-, ammonium hexachloridorhodate iii, ammonium hexachlororhodate iii , reagent grade
PubChem CID 16211509
ChEBI CHEBI:60128
IUPAC-Name Triazan;hexachlorrhodium(3-)
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 369.74 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion