Learn More
Ammoniumhexachlororuthenat(IV), Ru 28.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311958
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11311958 1 g 1 Gramm
11301958 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11311958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011874.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 18746-63-9 | Cl6H8N2Ru | 349.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18746-63-9
Summenformel Cl6H8N2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 349.85
MDL-Nummer MFCD00015962
InChI-Schlüssel DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachlororuthenate iv, diammonium hexachlororuthenate, ammonium chlororuthenate, ammonium hexachlororuthenate, epitope id:151520, ruthenium iv-ammonium chloride, ammonium hexachloridoruthenate iv, ammonium hexachloridoruthenate 2-, diammonium hexachlororuthenate 2-
PubChem CID 46173598
ChEBI CHEBI:60134
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Diazanium;hexachlorruthenium(2-)
Formelmasse 349.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 28.4% min.
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch