Learn More
Ammoniumhexachlorostannat(IV), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368668
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11368668 10 g 10 Gramm
11388668 50 g 50 Gramm
11378668 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11368668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16960-53-5
Summenformel Cl6H8N2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 367.488
MDL-Nummer MFCD00036340
InChI-Schlüssel UDMAVAHFQCVSSE-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium tin chloride, stannic ammonium chloride, ammonium hexachlorostannate, diammonium hexachlorostannate, ammonium hexachlorostannate 2-, diammonium hexachlorostannate 2-, ammonium tin 4+ chloride 2:1:6, diazanium tin 4+ hexachloride, stannate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, stannate 2-, hexachloro-, ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 167595
IUPAC-Name Diazan;zinn(4+);hexachlorid
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexachlorostannate(IV)
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel (NH4)2SnCl6
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 367.48
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Dichte 2.4 g/mL