Learn More
Ammoniumhexafluorphosphat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327167 25 g 25 Gramm
11337167 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011495.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ammoniumhexafluorphosphat, 99,5 %, Alfa Aesar, Menge:100g, CAS:16941-11-0, Schmelzpunkt:198 °C, Molekularformel:F6H4NP, Molekulargewicht:163,003
Ammonium hexafluorophosphate is used as a preservative. It is used as a starting material in the preparation of other hexafluorophosphates. Further, it is used in synthesis of organometalic compounds, especially rhodicinium hexafluorophosphate, which has inert and non-coordinating counter ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16941-11-0
Summenformel F6H4NP
Molekulargewicht (g/mol) 163.003
MDL-Nummer MFCD00064642
InChI-Schlüssel NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
IUPAC-Name Azanium; Hexafluorphosphat
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 198°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Dichte 2.180 g/mL
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone,methanol,ethanol,methyl acetate.Soluble in water.
Formelmasse 163
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Faresætning
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sikkerhedssætning
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hexafluorophosphate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.