Learn More
Ammoniumhexafluorophosphat, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium hexafluorophosphate |
| Schmelzpunkt | 198°C |
| Namenshinweis | 99.5% |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| Physikalische Form | Kristallines Pulver oder Nadeln |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Strukturformel | NH4PF6 |
| Merck Index | 15, 523 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 74.8g/100mL (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,methanol,ethanol and methyl,acetate |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium hexafluorophosphate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.