Learn More
Ammoniumhexafluorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30340795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340795 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6340251G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Hexafluorophosphate
CAS 16941-11-0
Menge 1 g
Summenformel F6H4NP
Synonym Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930
InChI-Formel InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-Name Azanium; Hexafluorphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 163
Formelmasse 162.9986