Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10579370 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10579370 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10579370 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/5120/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 105°C
CAS 1066-33-7
Farbe Weiß
pH 8
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Summenformel CH5NO3
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
IUPAC-Name Dizink(2+)-Diammonium-Tricarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
Formelmasse 79.06g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 67 hPa at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.