Learn More
Ammoniumhydrogendifluorid, 95 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696612 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10696612 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
10296973 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10358440 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10696612 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208820050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 €
    522.00 € / 5 Kilogramm
    Sparen 38.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1341-49-7
Summenformel F2H5N
Molekulargewicht (g/mol) 57.04
MDL-Nummer MFCD00012018
InChI-Schlüssel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammonium bifluoride
IUPAC-Name Amindihydrofluorid
SMILES N.F.F
Spezifikation
Siedepunkt 230.0°C
Chemischer Name oder Material Ammonium hydrogen difluoride
Schmelzpunkt 125.0°C
Namenshinweis tech., 95%
Farbe Weiß
Physikalische Form Schuppen oder Flocken
Menge 5 kg
Verpackung Kunststofftrommel
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel (NH4)HF2
Merck Index 15, 495
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, soluble in ethanol
Formelmasse 57.04
Reinheit (%) 95%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydrogen difluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.