Learn More
Ammoniumwasserstoff-Difluorid, 95 %, Reagenzqualität, Solstice
Artikelnummer. 15662240 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15662240 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15672240 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15652240 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15662240 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 22482025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Reagenzgütegrad, 95 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1341-49-7
Summenformel F2H5N
Molekulargewicht (g/mol) 57.04
MDL-Nummer MFCD00012018
InChI-Schlüssel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Amindihydrofluorid
SMILES N.F.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydrogendifluorid
Schmelzpunkt °125 C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle oder Flocken
Dichte 1,500 g/cm3 bei 20 °C
Strukturformel NH4HF2
UN-Nummer UN1727
Formelmasse 57,04 g/mol
Reinheit (%) 95 %
Güte Reagenz