Learn More
Ammoniumhydrogendifluorid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15690910 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15690910 50 g 50 Gramm
15680910 250 g 250 Gramm
15670910 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15690910 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 0983550G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Puriss. p.a.,≥98,5 % (F)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1341-49-7
Summenformel F2H5N
Molekulargewicht (g/mol) 57.04
MDL-Nummer MFCD00012018
InChI-Schlüssel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Amindihydrofluorid
SMILES N.F.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Hydrogen Difluoride
Menge 50 g
Strukturformel NH4HF2
UN-Nummer 1727
Formelmasse 57.04g/mol
Reinheit (%) ≥98.5% (F)
Güte Puriss. p.a.