Learn More
Ammoniumwasserstofffluorid, 95 %, Rest ist hauptsächlich Ammoniumfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex fluorides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Eingesetzt in einer neuen hydrothermischen Synthese komplexer Fluoride NaHoF4 und NaEuF4 haben diese interessanten Verbindungen eine Fluoritstruktur und sind sowohl für Festkörperlaser als auch für Photolumineszenz und magnetische Eigenschaften wichtig
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifica
Specifica
| Siedepunkt | 238°C (decomposition) |
| Chemischer Name oder Material | Ammonium hydrogen fluoride |
| Schmelzpunkt | 120°C to 122°C |
| pH | 2 to 3 |
| Menge | 100 g |
| Geruch | Ammonia-like |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Rest hauptsächlich Ammoniumfluorid |
| Dichte | 1.5 |
| Strukturformel | (NH4)HF2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium hydrogen fluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.