Learn More
Ammoniumwasserstofffluorid, 95 %, Rest ist hauptsächlich Ammoniumfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex fluorides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Eingesetzt in einer neuen hydrothermischen Synthese komplexer Fluoride NaHoF4 und NaEuF4 haben diese interessanten Verbindungen eine Fluoritstruktur und sind sowohl für Festkörperlaser als auch für Photolumineszenz und magnetische Eigenschaften wichtig
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 238°C (decomposition) |
| Chemischer Name oder Material | Ammonium hydrogen fluoride |
| Schmelzpunkt | 120°C to 122°C |
| pH | 2 to 3 |
| Menge | 2500 g |
| Geruch | Ammonia-like |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Rest hauptsächlich Ammoniumfluorid |
| Dichte | 1.5 |
| Strukturformel | (NH4)HF2 |
| Mehr anzeigen |