Learn More
Ammoniumwasserstofffluorid, tech. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium hydrogen fluoride is used as a chemical reagent in analysis and an antiseptic. It is also used in ceramics, electroplating, component of glass etchants as well as food processing equipment disinfectant. It acts as an intermediate in the production of hydrofluoric acid from hexafluorosilicic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 238°C |
| Chemischer Name oder Material | Ammonium hydrogen fluoride |
| Schmelzpunkt | 120°C to 122°C |
| pH | 2 to 3 |
| Physikalische Form | Flocken |
| Menge | 2 kg |
| UN-Nummer | UN1727 |
| Merck Index | 14,498 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
| Formelmasse | 57.04 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium hydrogen fluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride