Learn More
Ammoniumdihydrogenphosphat,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433157 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15433157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17416.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird häufig in Düngemitteln als Pflanzennahrung sowie als Hefenährstoff verwendet. Ammoniumphosphat, dibasisch, wurde auch zur Herstellung von Multi-Shell-Nanopartikeln verwendet, um die Transfektionseffizienz zu erhöhen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydrogen phosphate
Schmelzpunkt 155°C (decomposition)
CAS 7783-28-0
Menge 500 g
Summenformel H9N2O4P
Strukturformel (NH4)2HPO4
MDL-Nummer MFCD00010891
Merck Index 14,542
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Diazan;hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Formelmasse 132.06
Reinheit (%) 98%
Dichte 1.619