Learn More
Ammoniumwasserstoffsulfat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342438
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11342438 500 g 500 Gramm
11322438 25 g 25 Gramm
11332438 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11342438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014485.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Ammonium hydrogen sulfate is used as pharmaceutical intermediates and chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-63-6
Summenformel H5NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 115.10
MDL-Nummer MFCD00051073
InChI-Schlüssel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydrogen sulfate
Schmelzpunkt 146.9°C
Physikalische Form Klümpchen
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2506
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (∽115.1mg/ml at 20°C). Insoluble in acetone,alcohol,and pyridine.
IUPAC-Name Azanium;Hydrogensulfat
Formelmasse 115.1
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch