Learn More
Ammoniumhydrogensulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10458780 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10458780 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10458780 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/5400/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Siedepunkt 350°C
Schmelzpunkt 147°C
CAS 7803-63-6
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Summenformel H5NO4S
MDL-Nummer 51073
InChI-Schlüssel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Ammoniumhydrogensulfat
Molekulargewicht (g/mol) 115.10
Formelmasse 115.11g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter