Learn More
Ammoniumhydrogensulfat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11924261 2.5 kg 2.50 Kilogramm
11914261 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11924261
Marke: Thermo Scientific Acros 445910025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-63-6
Summenformel H5NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 115.10
InChI-Schlüssel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 350.0°C
Chemischer Name oder Material Ammonium hydrogen sulfate
Schmelzpunkt 147.0°C
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich Extra pure
Strukturformel NH4HSO4
Merck Index 15,497
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine
IUPAC-Name Azanium;Hydrogensulfat
Formelmasse 115.11
Güte Extrarein