Learn More
Ammoniumhydroxid, 25 % NH3, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399119 250 mL 250 Milliliter
11366329 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087903.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 €
    128.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 21.35 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Dichte 0.91 g/cm3 at 20°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Menge 250 mL
IUPAC-Name Aminhydrat
Formelmasse 35.05
Geruch Ammonia-like
Dampfdruck 362mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium hydroxide, 25% NH3
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide