Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, 5.0 M, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Packungsgröße:
2 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumhydroxidlösung |
| Strukturformel | NH4OH |
| UN-Nummer | 2672 |
| Beilstein | 3587154 |
| Dichte | 0.9 g/ml bei 25 °C, 0.965 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 500 ml |
| IUPAC-Name | Azanium; Hydroxid |
| Explosionsgrenze | 0.27 |
| Formelmasse | 35.05 mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium hydroxide solution
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonia, aqueous solution