Learn More
Ammoniumiodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Ammonium iodide is a laboratory reagent and used as a photographic chemicals. It has wide range of applications in chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumiodid ist ein Laborreagenz und wird als photographische Chemikalien verwendet. Es verfügt über ein breites Anwendungsspektrum in der chemischen Industrie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1770 mg/ml bei 25 °C), Methanol (400 mg/ml), Glycerin (667 mg/ml), Alkohol (270 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unter trockenem Schutzgas handhaben.
Ammoniumiodid ist ein Laborreagenz und wird als photographische Chemikalien verwendet. Es verfügt über ein breites Anwendungsspektrum in der chemischen Industrie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1770 mg/ml bei 25 °C), Methanol (400 mg/ml), Glycerin (667 mg/ml), Alkohol (270 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unter trockenem Schutzgas handhaben.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium iodide |
Schmelzpunkt | 551°C (sublimation) |
Menge | 100 g |
Merck Index | 14,529 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1770mg/ml at 25°C),methanol (400mg/ml),glycerol (667mg/ml),alcohol (270mg/ml),and ethanol. |
Formelmasse | 144.94 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Geruch | Odorless |
Brechungsindex | 1.7031 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive; Hygroscopic |