Learn More
Ammoniumjodid, puriss., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15660660 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
50 Kilogramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15660660 100 g 100 Gramm
15670660 1 kg 1 Kilogramm
15690660 6 x 1 kg 6 Stück
15680660 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15660660 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 03101100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-06-4
Summenformel H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 144.94
MDL-Nummer MFCD00011424
InChI-Schlüssel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumiodid, Azaniumiodid, Ammoniumjodid Nh4i, Ammoniumiodat, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
SMILES [NH4+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumiodid
Menge 100 g
Strukturformel NH4I
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Azanium; Iodid
Formelmasse 144.94 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte puriss.
Glührückstand ≤0.1 % (als SO4)
Dampfdruck 1 mmHg (210.9 °C)