Learn More
Ammoniumiodid, puriss. p.a. ACS-Reagenz, ≥99,0 % (AT), Solstice
Artikelnummer. 15690920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15690920 100 g Glasflasche 100 Gramm
15600930 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15690920 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 09874100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 €
    249.48 € / 100 Gramm
    Sparen 22.52 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (AT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-06-4
Summenformel H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 144.94
MDL-Nummer MFCD00011424
InChI-Schlüssel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumiodid, Azaniumiodid, Ammoniumjodid Nh4i, Ammoniumiodat, hsdb 476, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC-Name Azanium; Iodid
SMILES [NH4+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumiodid
Farbe Weiß
pH 4,5 bis 6,5 (bei 20 °C)
Menge 100 g
Strukturformel NH4I
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser, 50 mg/ml
Formelmasse 144,94 g/mol
Reinheit (%) ≥99,0 % (AT)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Glasflasche
Glührückstand ≤0,02 % (als SO4)
Aussehen Kristalle
Dampfdruck 1 mmHg (210,9 °C)
Dichte 2,510 g/cu.cm