Learn More
Ammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30339728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339728 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA634763500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Iodide
CAS 12027-06-4
Menge 500 mg
Summenformel HI.H3N
InChI-Formel InChI=1S/HI.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[I-]
IUPAC-Name Azanium; Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 144.94
Formelmasse 144.9388