Learn More
Ammonium, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, NH4+ 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473575 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15473575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035560.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 €
    135.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 14.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Ion chromatography standard solution
Namenshinweis NH4+ 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00143604
Menge 100 ml
Güte Specpure