Learn More
Ammonium-Eisen(II)-sulfat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545056 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15545056 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15545056 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193250050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
CAS 7783-85-9
pH 3 to 5
Menge 5 kg
Summenformel FeH20N2O14S2
Strukturformel (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
MDL-Nummer MFCD00150530
Merck Index 15,518
Synonym Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
Formelmasse 392.14
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.