Learn More
Ammonium-Eisen(II)-sulfat-Hexahydrat, für ACS-Analyse, 98.5 bis 101.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11336798 500 g 500 Gramm
11326798 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013448.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Luft- und lichtempfindlich
Polymerization catalyst, photographyAmmonium iron(II) sulfate hexahydrate is widely utilized in analytical chemistry for titration purposes since it is affected lesser by oxygen in the air than iron(II) sulpahte. It is employed to measure high doses of gamma rays by using Fricke's dosemeter. It is involved in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It is used in the medical field as an antianemic agent for treatment of iron deficiency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-85-9
Summenformel FeH20N2O14S2
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Iron(II) ammonium sulfate, Ferrous ammonium sulfate
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Schmelzpunkt ∽100°C (decomposition)
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Blau-Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Aussehen Pale bluish green crystalline
Prozentgehaltsbereich 98.5-101.5%
Dichte 1.864 g/cm3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 392.13 (284.04 Anhydrous)
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.