Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10243180 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10243180 3 kg 3 Kilogramm
10060010 500 g 500 Gramm
10233180 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10243180 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/4840/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 7783-85-9
Summenformel FeH20N2O14S2
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Grün
pH 3,5
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Formelmasse 392.14g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.