Learn More
Ammonium-Eisen(II)-Sulfat-Hexahydrat, Puriss. P.A., Solstice
Artikelnummer. 15670890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15670890 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15670890 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 097201KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00 €
    74.75 € / 1 Kilogramm
    Sparen 11.25 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, Europäisches Arzneibuch-Reagenz, ≥ 99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
CAS 7783-85-9
Menge 1 kg
Summenformel FeH20N2O14S2
Strukturformel (NH4)2Fe(SO4)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
Formelmasse 392,14 g/mol
Reinheit (%) ≥99 % (RT)
Güte Puriss. p.a.