Learn More
Ammoniumeisen(II)-Sulfathexahydrat, Puriss. p.a., Reag ISO, Reag Eur Pharmakopoeia, ≥99,0% (RT), Solstice
Artikelnummer. 16673944
Ansicht ändern
Click to view available options
50 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16673944 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16673944 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 0972050KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 €
    3151.03 € / 50 Kilogramm
    Sparen 278.97 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Schmelzpunkt 100 °C (zersetzt sich vor dem Schmelzen)
CAS 7783-85-9
Farbe Blaugrün
CAS Max. % 1
pH 3 bis 5
Menge 50 kg
Summenformel FeH20N2O14S2
Strukturformel (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
MDL-Nummer MFCD00150530
Synonym Ammonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; MohrAmmonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; Mohr's salts salt
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Eisen(3+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
Güte ACS
Dichte 1,86 g/cm³ (20 °C)