Learn More
Ammoniumeisen(III)-hexacyanoferrat(II)-Hydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as a intermediate for pharmaceuticals. Also used in decorative cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt. Wird auch in dekorativen Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Mineralsäuren. Unlöslich in Alkali.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium iron(III) hexacyanoferrate(II) hydrate |
| Menge | 25 g |
| Merck Index | 14,7910 |
| Formelmasse | 285.83 (Anhydrous) |
| Güte | Technisch |