Learn More
Ammoniumeisen(III)-oxalat-Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389767 50 g 50 Gramm
11379767 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11389767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042112.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
In der Fotografie, Blaupausen
In photography, blueprints
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13268-42-3
Summenformel C6H18FeN3O15
Molekulargewicht (g/mol) 428.06
MDL-Nummer MFCD00150137
InChI-Schlüssel ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric ammonium oxalate; Iron(III) ammonium oxalate
IUPAC-Name Triammonium-hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecan-5,5,5-tris(ylium)trihydrat
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,517
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water; Insoluble in alcohol
Formelmasse 374.02 (Anhydrous)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(III) oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.