Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium iron(III) oxalate trihydrate |
| Farbe | Grün |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 1 kg |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Strukturformel | (NH4)3Fe(C2O4)3·3H2O |
| Merck Index | 10,533 |
| Formelmasse | 428.07 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke