Learn More
Ammoniumeisen(III)-oxalat-Trihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449377 100 g 100 Gramm
11459377 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21411.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428.06 g/mol
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate is used in the preparation of Langmuir-Blodgett magnetic thin films. It is also involved in the production of blueprint paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammonium-Eisen(III)-oxalat-Trihydrat wird bei der Herstellung von magnetischen Langmuir-Blodgett-Schichten verwendet. Es wird auch zur Produktion von Blaupapier verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13268-42-3
Summenformel C6H18FeN3O15
Molekulargewicht (g/mol) 428.06
MDL-Nummer MFCD00150137
InChI-Schlüssel ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric ammonium oxalate; Iron(III) ammonium oxalate
IUPAC-Name Triammonium-hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecan-5,5,5-tris(ylium)trihydrat
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 1.78
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,517
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 428.07 (374.02 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.