Learn More
Ammoniumeisen(III)-oxalat-Trihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate is used in the preparation of Langmuir-Blodgett magnetic thin films. It is also involved in the production of blueprint paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ammonium-Eisen(III)-oxalat-Trihydrat wird bei der Herstellung von magnetischen Langmuir-Blodgett-Schichten verwendet. Es wird auch zur Produktion von Blaupapier verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium iron(III) oxalate trihydrate |
| Menge | 500 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
| Dichte | 1.78 |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,517 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in ethanol. |
| Formelmasse | 428.07 (374.02 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |