Learn More
Ammoniumeisen(III)sulfat-Dodecahydrat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0–102,0 %, kristallin, leicht violett, Solstice
Artikelnummer. 15623230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
50 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15623230 500 g 500 Gramm
15613230 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15633230 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15623230 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31111500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00 €
    49.14 € / 500 Gramm
    Sparen 4.86 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0 bis 102.0 %, kristallin, leicht violett
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-83-7
Summenformel FeH28NO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 482.176
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ammoniumeisensulfat, Eisenammoniumsulfat-Dodekahydrat, Schwefelsäure, Ammoniumeisen 3 + Salz 2:1:1 , Dodecahydrat, Eisenammoniumsulfat, ACS, Azianiumeisen 3+-Disulfat-Dodecahydrat, Eisenmmoniumdodekahydrat-Disulfat, Azaniumeisen +3 Kationen-Disulfat-Dodecahydrat, Ammoniumeisen-III-sulfat-Dodecahydrat, ACS 100 g, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-Name Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Farbe Violett
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel NH4Fe(SO4)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00150004
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Laut Wasser, 10 g/dL
Formelmasse 482,19 g/mol
Reinheit (%) 99 zu 102 %
Güte ACS/puriss. P. A