Learn More
Ammonium-Eisen(III)-sulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10345310 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10345310 500 g 500 Gramm
10559180 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10345310 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/4720/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-83-7
Summenformel FeH28NO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 482.18
MDL-Nummer 150004
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)Ammoniumdodekahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 230°C
Schmelzpunkt 39°C
Farbe Violett
pH 2.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 482.19g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß