Learn More
Ammoniummetavanadat, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15650940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15650940
Marke: Honeywell-Fluka 1002825G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-55-6
Summenformel H4NO3V
Molekulargewicht (g/mol) 116.98
MDL-Nummer MFCD00011430
InChI-Schlüssel YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Ammonium-Metavanadat, Ammoniumvanadat V, Ammonium-Monophosphat, Vanadat VO31-, Ammonium, Vanadat VO31-, Ammonium 1:1, Ammoniumvanadiumoxid, Ammoniummetavanadat, Vanadinsäure, HVO3, Ammoniumsalz, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
IUPAC-Name Azanium; Oxido(dioxo)vanadium
SMILES N.O[V](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium-Metavanadat
Schmelzpunkt 200 °C
Farbe Beige-gelb bis weiß
pH 7 (Bei 5.10 g/l)
Menge 25 g
Strukturformel NH4VO3
UN-Nummer UN2859
Formelmasse 116.98 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (RT)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver/Kristalle
Dichte 2.32 g/cu.cm bei 25 °C