Learn More
Ammoniummolybdat, weißes Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309278
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309278 25 g -
11399268 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043206.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13106-76-8 | H8MoN2O4
It is used to prepare phosphomolybdates, to measure the amount of phophates, silicates, arsenates, lead in pigments, river water and sea water. It is also used as a negative stain in electron microscopy, in photogrphy, ceramics, paints. It is used in the production of molybdenum. It is used in the preparation of dehydrogenation and desulphurization catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13106-76-8
Summenformel H8MoN2O4
MDL-Nummer MFCD00011596
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acid and alkali,but insoluble in alcohol.
Formelmasse 196.02
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diammonium molybdate