Learn More
Ammoniummolybdat (di), 4 % w/v wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050093
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11475020
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035578.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27546-07-2 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27546-07-2
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00010882
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate (di)
Konzentration 4% w/v aq. soln.
Formelmasse 339.95
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig