Learn More
Ammonium-Molybdat R2-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940354 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12940354 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12940354 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. RP 016 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 €
    133.48 € / 1000 Milliliter
    Sparen 44.52 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniummolybdat-Lösung
Verpackung Flasche
CAS 12054-85-2, 7732-18-5
Hinweise zur Reinheitsqualität EUR Ph Ref: 1005703
Summenformel H6MoNO2
Synonym Molybdänsäure-Ammoniumsalz-Tetrahydrat, Hexammonium-Heptamolybdat 4-Hydrat
InChI-Schlüssel XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
IUPAC-Name Ammoniumhydrat-Molybdänoxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 148.00
PubChem CID 3084102  
Menge 1000 ml
Güte Eu. Ph.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1005703. (RP 016)