Learn More
Ammoniummolybdattetrahydrat, ACS-Reagenz, 81,0–83,0 % MoO3O-Basis, Solstice.
Artikelnummer. 16635933
Ansicht ändern
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16635933 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16635933 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. A730225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11390.00 €
    10474.97 € / 25 Kilogramm
    Sparen 915.03 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Menge 25 kg
Summenformel H6MoNO2
InChI-Schlüssel XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
IUPAC-Name Ammoniumhydrat-Molybdänoxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 148.00