Learn More
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15627670 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15627670
Marke: Honeywell-Fluka A7302100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ACS-Reagenz, 81.0 - 83.0 % MoO3O-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
MDL-Nummer MFCD00167059
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniummolybdat-Tetrahydrat
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)6Mo7O24 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 1235.86 mol
Güte ACS-Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 bis 83 % (MoO3 -Basis)
Dichte 2.498 g/ml bei 25 °C