Learn More
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442782 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11442782 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11442782 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215249791
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat MP Biomedicals ist ein Schmerzmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Molybdate Tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Summenformel (NH4)6Mo7O24.4H2O
Synonym Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (1g/ml).
Formelmasse 1235.86
Güte ACS