Learn More
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat, puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15610930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15610930
Marke: Honeywell-Fluka 09880100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
MDL-Nummer MFCD00167059
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniummolybdat-Tetrahydrat
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)6Mo7O24 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 1235.86 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.498 g/ml bei 25 °C