Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, TRC
Artikelnummer. 30346366
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30346366 50 g 50 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30346366
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA63405050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Molybdate Tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Summenformel 7 Mo . 24 O . 4 H2 O . 6 H4 N
Menge 50 g
Synonym Molybdate (Mo7O246-), ammonium, hydrate (1:6:4), Molybdic acid (H6Mo7O24), hexaammonium salt, tetrahydrate (8CI), Ammonium heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24) tetrahydrate, Ammonium molybdate ((NH4)6Mo7O24) tetrahydrate, Ammonium molybdate [(NH4)6Mo7O27.4H2O], Ammonium molybdate hydrate ((NH4)6Mo7O24.4H2O), Ammonium molybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate [(NH4)6Mo7O24.4H2O], Ammonium paramolybdate tetrahydrate, Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate
InChI-Formel InChI=1S/7Mo.6H3N.4H2O.24O/h;;;;;;;6*1H3;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;24*-2/p+6
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
IUPAC-Name hexaazanium;molybdenum;oxygen(2-);tetrahydrate
Molekulargewicht (g/mol) 1235.86
Formelmasse 1249.4643