Learn More
Ammoniummolybdat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium Molybdate |
| CAS | 13106-76-8 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | (NH4)2MoO4 |
| Synonym | Ammonium Molybdate, Ammonium Molybdenum Oxide, Diammonium Molybdate, Diammonium Molybdate, Diammonium Tetraoxomolybdate, Molybdic Acid Diammonium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/Mo.2H3N.4O/h;2*1H3;;;;/q-2;;;;;;/p+2 |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].O=[Mo-2](=O)(=O)=O |
| IUPAC-Name | Diammonium;Tetraoxomolybdän(2-) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.01 |
| Formelmasse | 197.9538 |