Learn More
Ammonium O,O'-Dimethyldithiophosphat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374666 1 g 1 Gramm
11364666 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32592.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1066-97-3 | C2H10NO2PS2 | 175.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-97-3
Summenformel C2H10NO2PS2
Molekulargewicht (g/mol) 175.201
MDL-Nummer MFCD09753116
InChI-Schlüssel PPGORMGERPBFTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium o,o-dimethyl dithiophosphate, ammonium o,o'-dimethyldithiophosphate, ammonium o,o-dimethyl sulfanidylphosphonothioate, ammonium dimethyl phosphorodithioate, ammonium o,o'-dimethylphosphorodithioate, azanium dimethoxy-sulfanylidene-sulfido, o,o-dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt, ammonium dimethoxy-sulfido-thioxo-$l^ 5-phosphane, azanium;dimethoxy-sulfanylidene-sulfido-?^ 5-phosphane
PubChem CID 6451175
IUPAC-Name Azanium; Dimethoxy-sulfanyliden-sulfido-$l^{5}-phosphan
SMILES COP(=S)(OC)[S-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Geruch Schwach
Menge 1 g
Formelmasse 175.21
Reinheit (%) 95%